Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBoxes™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10644412
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Holder:
100 (1 til 1,8 ml hætteglas)
100 (1 to 1.5 mL Vials)
100 (3,6 ml hætteglas)
25 (1 til 1,8 ml hætteglas)
25 (1.2 and 2 mL Vials)
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
81 (1 til 1,8 ml hætteglas)
81 (1 til 2 ml hætteglas)
81 (1.2 and 2 mL Vials)
81 (3,6 ml hætteglas)
81 (5 mL Vials)
Materiale:
Pap
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Pakke med 30
Pakke med 4
Pakke med 42
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 10644412
Brand: Thermo Scientific™ 378247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld ethvert budgets behov med plastik eller pap CryoBoxes™ designet til at opbevare kryogene hætteglas og rør.
Opfyld ethvert budgets behov med plastik eller pap CryoBoxes™ designet til at opbevare kryogene hætteglas og rør. Vælg mellem en række slidstærkt plastik Thermo Scientific™ CryoBox™ styles med nøglelåg og trykte placeringsgitre, eller vælg økonomisk pap/spånplade CryoBoxes™ til korttidsopbevaring. Plastkasserne er optimeret til at passe til vores eget mærke af Nalgene™ og Nunc™ hætteglas og mikrocentrifugerør bedst.
  • Holdbare kryobokse helt i plast til kort- eller langtidsopbevaring
  • Nøglede låg på plastikkryobokse forhindrer fejljustering
  • Plastkasser er autoklaverbare til dekontaminering og kan bruges ved temperaturområde fra -196 C °til +121 °C
  • Trykt gitter på plastiklåg for nem lagerstyring
  • Økonomiske kryobokse af spånplade/pap til korttidsopbevaring
  • Spån-/papkasser har skillevægge og udluftninger i bunden for god dræning og luftcirkulation
  • Fås med skillevægge fra 25 til 169 røropbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Spånplade, 75 x 75 x 51 mm
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 25 (1 til 1,8 ml hætteglas)
Produktlinje Nunc
Mængde 1/Pk., 24/Cs.
Rør Array 5 x 5
Dimensioner (L x B x H) 75 x 75 x 51 mm
Længde (engelsk) 2,88 tommer.
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (engelsk) 2,88 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 51 mm
Vægt (metrisk) 1.22 kg