Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryoboks med gitterindsats og låg
Artikelnummer. 12717135 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
Kryoboks med gitterindsats og låg
Artikelnummer.
12717135 Kryoboks med gitterindsats og låg
1 options
Artikelnummer. 12717135
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Rør Array 10 x 10
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 1 kg