Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboks med gitterindsats og låg
Artikelnummer. 12767125 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12767125 136 x 136 x 75 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12767125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
Tekniske data
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Rør Array 10 x 10
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 75 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 1 kg