Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer
Artikelnummer. p-4520564
Holder:
12 CryoBoxes/Rack
16 kryobokse/stativ
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
Design:
Vertikal
niveau
Dimensioner (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tommer. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tommer. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
5.625 x 26.5 x 5.531 tommer. (14,3 x 67 x 14 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10326442
Brand: Thermo Scientific™ 367000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler.
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer inkluderer holdbare Thermo Scientific Nalgene™ Rustfrit stål CryoBox stativer og Thermo Scientific Nunc™ aluminiumsstativer, der passer til de fleste almindelige opretstående og kummefrysere.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 5.625 x 26.5 x 5.531 tommer. (14,3 x 67 x 14 cm)
Holder 12 CryoBoxes/Rack
Design Vertikal
Materiale Rustfrit stål
Type Kryogen boksopbevaringsstativ, lodret