Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11877113
Skift visning
Holder:
12 CryoBoxes/Rack
16 kryobokse/stativ
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
Design:
Vertikal
niveau
Dimensioner (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tommer. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tommer. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
5.625 x 26.5 x 5.531 tommer. (14,3 x 67 x 14 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Design Dimensioner (L x B x H) unitSize
11877113 9 CryoBoxes/Rack Vertikal 14,3 x 14 x 50,2 cm -
10326442 12 CryoBoxes/Rack Vertikal 5.625 x 26.5 x 5.531 tommer. (14,3 x 67 x 14 cm) Hver
10419272 4 CryoBoxes/Rack Vertikal 14,3 x 14 x 22,5 cm Hver
10547571 12 CryoBoxes/Rack niveau 22,5 x 44,4 x 14,3 cm Hver
10653791 16 kryobokse/stativ niveau 22,5 x 59,0 x 14,3 cm Hver
10674321 4 CryoBoxes/Rack Vertikal 3,375 x 3,25 x 8,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) Hver
10419082 9 CryoBoxes/Rack Vertikal 3,375 x 3,25 x 19,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) Hver
10504831 4 CryoBoxes/Rack Vertikal 5,625 x 5,5 x 16 tommer. (14,3 x 14 x 40,6 cm) Hver
10718861 7 CryoBoxes/Rack Vertikal 5,625 x 5,5 x 27,75 tommer. (14,3 x 14 x 70,5 cm) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11877113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50360009
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler.
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer inkluderer holdbare Thermo Scientific Nalgene™ Rustfrit stål CryoBox stativer og Thermo Scientific Nunc™ aluminiumsstativer, der passer til de fleste almindelige opretstående og kummefrysere.
  • Opbevar bekvemt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler
  • Passer Thermo Scientific Nalgene™ og Nunc™ CryoBoxes™
  • Mulighederne omfatter holdbare stativer i rustfrit stål og aluminium, der passer til de fleste almindelige stående frysere og kummefrysere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 14,3 x 14 x 50,2 cm
Holder 9 CryoBoxes/Rack
Mængde 4/cs.
Design Vertikal
Materiale Rustfrit stål
Type Kryogen boksopbevaringsstativ, lodret