Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer
Holder:
12 CryoBoxes/Rack
16 kryobokse/stativ
4 CryoBoxes/Rack
7 CryoBoxes/Rack
9 CryoBoxes/Rack
Design:
Vertikal
niveau
Dimensioner (L x B x H):
14,3 x 14 x 22,5 cm
14,3 x 14 x 50,2 cm
22,5 x 44,4 x 14,3 cm
22,5 x 59,0 x 14,3 cm
3,375 x 3,25 x 19,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm)
3,375 x 3,25 x 8,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm)
5,625 x 5,5 x 16 tommer. (14,3 x 14 x 40,6 cm)
5,625 x 5,5 x 27,75 tommer. (14,3 x 14 x 70,5 cm)
5.625 x 26.5 x 5.531 tommer. (14,3 x 67 x 14 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer inkluderer holdbare Thermo Scientific Nalgene™ Rustfrit stål CryoBox stativer og Thermo Scientific Nunc™ aluminiumsstativer, der passer til de fleste almindelige opretstående og kummefrysere.
- Opbevar bekvemt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler
- Passer Thermo Scientific Nalgene™ og Nunc™ CryoBoxes™
- Mulighederne omfatter holdbare stativer i rustfrit stål og aluminium, der passer til de fleste almindelige stående frysere og kummefrysere
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,375 x 3,25 x 8,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 22,5 cm) |
| Holder | 4 CryoBoxes/Rack |
| Design | Vertikal |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Fryseholder |