Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer
Description
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer inkluderer holdbare Thermo Scientific Nalgene™ Rustfrit stål CryoBox stativer og Thermo Scientific Nunc™ aluminiumsstativer, der passer til de fleste almindelige opretstående og kummefrysere.
- Opbevar bekvemt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler
- Passer Thermo Scientific Nalgene™ og Nunc™ CryoBoxes™
- Mulighederne omfatter holdbare stativer i rustfrit stål og aluminium, der passer til de fleste almindelige stående frysere og kummefrysere
Specifications
Specifications
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (L x B x H) | 22,5 x 44,4 x 14,3 cm |
| Holder | 12 CryoBoxes/Rack |
| Design | niveau |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Cryogenic Box Storage Rack, Horizontal |