Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler.
Brand: Thermo Scientific™ DS5035-0009
1765.04 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24082" to get your promotional price.
Beskrivelse
Stable og organiser standard kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler. Thermo Scientific™ CryoBox™ Frysestativer inkluderer holdbare Thermo Scientific Nalgene™ Rustfrit stål CryoBox stativer og Thermo Scientific Nunc™ aluminiumsstativer, der passer til de fleste almindelige opretstående og kummefrysere.
- Opbevar bekvemt standard 5-1/4 x 5-1/4 kryogene hætteglasopbevaringsbokse med disse frysereoler
- Passer Thermo Scientific Nalgene™ og Nunc™ CryoBoxes™
- Mulighederne omfatter holdbare stativer i rustfrit stål og aluminium, der passer til de fleste almindelige stående frysere og kummefrysere
Tekniske data
Sølv | |
9 CryoBoxes/Rack | |
Rustfrit stål |
3,375 x 3,25 x 19,75 tommer. (8,4 x 8,3 x 50,2 cm) | |
Vertikal | |
Fryseholder |
Kampagner
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Thermo Scientific Abgene Stora
Cryo Collection Promotion
Save up to 60% on cold storage essentials.Promo Code: 24082Expires: 2025-12-31
Days
124Hours
8Minutes
4Seconds
22