Få mere at vide
Tenak™ Karton kryoboks med skillevægge, 50 mm æskehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Celler (25)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- Til kryogen opbevaring
- Fremstillet af vandafvisende pap
- Inkluder skillevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Holder | Celler (25) |
| Inkluderer | Afdelere |
| Mængde | 25/Pk. |
| Rør Array | 5 x 5 |
| Dimensioner (L x B x H) | 76 x 76 x 52 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |