Få mere at vide
Tenak™ Kryobokse af pap 133 x 133 mm
Artikelnummer. 15270524 Shop alle TENAK produkter
:
Mål (L x B x H): 133 x 133 x 130 mm
Artikelnummer. 15270524
Brand: Tenak™ TE22080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Tenak™ Karton Kryobokse 133 x 133mm er lavet af træfiber/pap.
  • Hvid i farven
  • Vandafvisende for længere holdbarhed
  • Divider er også tilgængelig
Tekniske data
Oversigt Kryoboks
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Vægt (metrisk) 0.11 kg