Få mere at vide
TPP™ Cryo rør
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Beskrivelse
TPP™ Cryo Tubes bruges til at opbevare prøver i frysere eller lignende lavtemperaturudstyr.
- Udvendig tråd
- Farvekodningsindsatser i en række farver
- Undgå at bruge silikonepakning, hvilket muliggør sikker og tæt lukning af røret
- Punkterings- og rivefaste genlukkelige poser med lynlås og laserperforering
- Selvstående, stjernefod
- Gradueret med stor skriveflade
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Oversigt | Mål: 12 x 48 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 800 |