Få mere at vide
Spex CertiPrep™ Kryo-stationer
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
Chills Cryo-Blocks før slibning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En dedikeret holdestation til temperaturfølsomme prøver, der skal holdes nedkølet under forarbejdning med SPEX SamplePrep homogenisatorer. Lukket system fyldes med flydende nitrogen automatisk eller manuelt. Enten prøvehætteglas og kryoblokke kan placeres i kryostationen for at holde prøverne kolde.
- Holder to titerplader eller tre kryoblokke
- Hold prøverne kolde under prøvemanipulation og før eller efter formaling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kryo-Station |
| Til brug med (udstyr) | Chills Cryo-Blocks før slibning |
| Inkluderer | Skærebræt til klargøring af temperaturfølsomme prøver |
| Model- | 2600 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu