Få mere at vide
Bel-Art™ Cryo-Safe™ Køleboks
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Beskrivelse
- Når beholderen tages ud af en -20 °C (-4 °F) fryser, holder den en -15 °C (-°5 F) temperatur i 1,5 time og forbliver under 0 C (°32 F) °i fire timer.
- Består af en formstøbt polystyrenbeholder med låg
- Intern 12-plads støtte til 0,05 oz. (1,5 ml) mikrocentrifugerør
- Rummet omkring rørene er fyldt med et forseglet materiale for at opretholde den lave temperatur, der kræves
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,05 oz. |
| Inkluderer | Dække |
| Til brug med (applikation) | Beskytter enzymer og termolabile stoffer mod termisk nedbrydning |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Cryo-Safe Køleboks |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Holder | 12 mikrocentrifugerør (15 ml) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Temperaturkontrol | Nej |
| Vis mere |