Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Rundbundet 2 mL polypropylenrør med indvendig gevindhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10218460
Lukningsfarve:
Neutral
Bund form:
Rund
Stil:
ID-skriveområde
Trådstil:
Indvendig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10218460
Brand: Greiner Bio-One 121263
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af højkvalitets polypropylen, som garanterer høj termisk modstand.
  • Indvendigt gevind har silikone pakning
  • Med ID skriveområde
  • Steril
  • Ikke-pyrogen og ikke-giftig
  • Inkluderer 150 hvide hætteindsatser
  • Etui af polyethylen
  • Med eller uden stjernefodsbund
  • Dia. x Højde: 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Lukningsfarve Neutral
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Bund form Rund
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Inkluderer ID skriveområde og 150 hvide hætteindsatser
Længde (metrisk) 48 mm
Emballage Etui af polyethylen
Stil ID-skriveområde
Sterilitet Steril
Lukketype Gevind