Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind
Beskrivelse
- Fri for påviseligt menneskeligt DNA, endotoksiner, DNase og RNase
- Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ingen tungmetaller indeholdt
- CE-mærket (CE/IVD)
- Som en sikkerhedsforanstaltning Cryo.s bør det opbevares i fryser eller udelukkende i gasfasen over flydende nitrogen
- Egnet til transport med fly
- Med hvidt, ridsefast skriveområde
- 150 indlæg pr. etui (til yderligere mærkning på låget)
- Egnet til opbevaring ved -20 °C, -80 °C og i dampfasen af LN2
- Flere kasketters farver og arbejdsvolumen
- Ultraren medicinsk kvalitet, USP klasse VI certificeret polypropylen uden udvaskningsmidler
- Tilbehørsopbevaringskasser og arbejdsstativer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Grøn |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Bund form | Round (Starfoot) |
| Materiale | Polypropylen |
| Trådstil | Internal |
| Inkluderer | Skriveområde, Cap Inserts |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +121 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |