Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10627671
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Bund form:
Konisk bund, Starfoot-base
Rund
Rund (Stjernefoot)
Rund bund, Starfoot-base
Runde (selvstående)
Inkluderer:
Hvidt skriveområde; lågindsatser til mærkning
Skriveområde, hætteindlæg
Skriveområde, kasketindsatser
Uden mærkningsfelt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Bund form Inkluderer unitSize
10627671 1 ml Blå Konisk bund, Starfoot-base Skriveområde, kasketindsatser -
10401721 1 ml Grøn Konisk bund, Starfoot-base Skriveområde, kasketindsatser -
10617671 1 ml Gul Rund Skriveområde, kasketindsatser -
10329910 2 ml Blå Rund Skriveområde, hætteindlæg Pakke med 500
10686321 2 ml Grøn Rund (Stjernefoot) Skriveområde, kasketindsatser -
10175970 2 ml Rød Rund Skriveområde, kasketindsatser -
10147480 2 ml Rød Rund (Stjernefoot) Skriveområde, kasketindsatser -
10563821 2 ml Gul Runde (selvstående) Skriveområde, hætteindlæg Pakke med 500
10450181 5 ml Blå Rund Skriveområde, hætteindlæg Pakke med 300
10589681 5 ml Neutral Rund Uden mærkningsfelt -
10459990 5 ml Rød Rund Skriveområde, kasketindsatser -
10175350 5 ml Neutral Rund Skriveområde, kasketindsatser -
10063950 2 ml Gul Rund (Stjernefoot) Skriveområde, kasketindsatser -
10701391 2 ml Neutral Rund bund, Starfoot-base Hvidt skriveområde; lågindsatser til mærkning -
10731201 2 ml Gul Rund Skriveområde, kasketindsatser -
10033990 2 ml Blå Rund (Stjernefoot) Skriveområde, kasketindsatser -
10462481 1 ml Rød Konisk bund, Starfoot-base Skriveområde, kasketindsatser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10627671 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 123279
Fremstillet med højkvalitets polypropylen for styrke og høj termisk modstand. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind tåler et temperaturområde på -196 til +121 °C.
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a safety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20°C, -80°C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cryogenic Storage Tube
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Bund form Konisk bund, Starfoot-base
Materiale Polypropylene
Inkluderer Skriveområde, kasketindsatser
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +121°C
Sterilitet Sterile
Uddannet Yes
Lukningsmateriale Polypropylene
Højde (metrisk) 42 mm