Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10563821
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Bund form:
Rund
Runde (selvstående)
Inkluderer:
Skriveområde, hætteindlæg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
Product Code. 10563821
Brand: Greiner Bio-One 121278
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med højkvalitets polypropylen for styrke og høj termisk modstand. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind tåler et temperaturområde på -196 til +121 °C.
  • Fri for påviselig humant DNA, endotoksiner, DNase og RNase
  • Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ingen tungmetaller indeholdt
  • CE-mærket (CE/IVD)
  • Som en sikkerhedsforanstaltning Cryo.s bør opbevares i fryser eller udelukkende i gasfase over det flydende nitrogen
  • Velegnet til forsendelse med fly
  • Med hvidt, ridsefast skriveområde
  • 150 indsatser pr. etui (for yderligere mærkning på hætten)
  • Velegnet til opbevaring ved -°20 C, -°80 C og i dampfasen af LN2
  • Flere hættefarver og arbejdsvolumener
  • Ultra-ren medicinsk kvalitet, USP klasse VI certificeret polypropylen uden udvaskbare materialer
  • Tilbehørsopbevaringsbokse og arbejdsstativer til rådighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Lukningsfarve Gul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Bund form Runde (selvstående)
Materiale Polypropylen
Inkluderer Skriveområde, hætteindlæg
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 48 mm