Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind
Catalog No. 10450181
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Bund form:
Konisk bund, Starfoot-basen
Round (Starfoot)
Rund
Rund bund, Starfoot-basen
Runde (selvstående)
Packungsgröße:
Pakke med 300
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Bund form Packungsgröße
10450181 5 ml Blå Rund Pakke med 300
10627671 1 ml Blå Konisk bund, Starfoot-basen -
10401721 1 ml Grøn Konisk bund, Starfoot-basen -
10617671 1 ml Gul Rund -
10329910 2 ml Blå Rund Pakke med 500
10686321 2 ml Grøn Round (Starfoot) -
10175970 2 ml Rød Rund -
10147480 2 ml Rød Round (Starfoot) -
10563821 2 ml Gul Runde (selvstående) Pakke med 500
10459990 5 ml Rød Rund -
10175350 5 ml Neutral Rund -
10063950 2 ml Gul Round (Starfoot) -
10701391 2 ml Neutral Rund bund, Starfoot-basen -
10731201 2 ml Gul Rund -
10033990 2 ml Blå Round (Starfoot) -
10462481 1 ml Rød Konisk bund, Starfoot-basen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10450181 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 124274
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremstillet med højkvalitets polypropylen for styrke og høj termisk modstand. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogenrør med indvendigt gevind tåler et temperaturområde på -196 til +121 °C.
  • Fri for påviselig humant DNA, endotoksiner, DNase og RNase
  • Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ingen tungmetaller indeholdt
  • CE-mærket (CE/IVD)
  • Som en sikkerhedsforanstaltning Cryo.s bør opbevares i fryser eller udelukkende i gasfase over det flydende nitrogen
  • Velegnet til forsendelse med fly
  • Med hvidt, ridsefast skriveområde
  • 150 indsatser pr. etui (for yderligere mærkning på hætten)
  • Velegnet til opbevaring ved -°20 C, -°80 C og i dampfasen af LN2
  • Flere hættefarver og arbejdsvolumener
  • Ultra-ren medicinsk kvalitet, USP klasse VI certificeret polypropylen uden udvaskbare materialer
  • Tilbehørsopbevaringsbokse og arbejdsstativer til rådighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Bund form Rund
Materiale Polypropylen
Trådstil Internal
Inkluderer Skriveområde, hætteindlæg
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +121 °C
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.