Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogene rør med udvendigt gevind
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Lukningsfarve:
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fri for påviselig humant DNA, endotoksiner, DNase og RNase
- Steril, ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk, ingen tungmetaller indeholdt
- CE-mærket (CE/IVD)
- Som en sikkerhedsforanstaltning Cryo.s bør opbevares i fryser eller udelukkende i gasfase over det flydende nitrogen
- Velegnet til forsendelse med fly
- Med hvidt, ridsefast skriveområde
- 150 indsatser pr. etui (for yderligere mærkning på hætten)
- Velegnet til opbevaring ved -20° C, -80° C og i dampfasen af LN2
- Flere hættefarver og arbejdsvolumener
- Ultra-ren medicinsk kvalitet, USP klasse VI certificeret polypropylen uden udvaskbare materialer
- Tilbehørsopbevaringsbokse og arbejdsstativer til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Bund form | Rund (stjernefod) |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Hvidt skriveområde; hætteindsatser til mærkning |
| Temperaturområde (metrisk) | -196 °C til +100 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |