Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogene rør med udvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10440951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve unitSize
10440951 2 ml Blå -
10593991 2 ml Grøn -
10309530 2 ml Gul Pakke med 500
10034290 4 ml Blå -
10552681 4 ml Grøn Pakke med 300
10094420 2 ml Neutral Pakke med 500
10369620 2 ml Rød -
10635561 4 ml Rød -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10440951 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 126279
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet med højkvalitets polypropylen for styrke og høj termisk modstand. Greiner BioOne™ Cryo.s Kryogenrør med udvendigt gevind tåler et temperaturområde på– 196 til +100 °C.
  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cryogenic Storage Tube
Lukningsfarve Blå
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Bund form Round (Starfoot)
Materiale Polypropylene
Inkluderer White writing area; cap inserts for labeling
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +100°C
Sterilitet Sterile
Uddannet Yes
Lukningsmateriale HDPE