Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Kryogent opbevaringsrør med datamatrixkode
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Beskrivelse
- Stærk modstandsdygtighed over for mekaniske og kemiske skader
- Høj datakapacitet
- Sekventielle prøve-id'er eller konsistente tegn
- Reed-Solomon fejlkorrektion for høj redundans af krypteret information
- Hver Datamatrix er pro
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Oversigt | Datamatrixkode: 14 x 14, sekvens: G200000001, G200000002 |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Trådstil | Indvendig |
| Inkluderer | Skriveområde |
| Lukketype | Skruelåg |