Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Konisk bund 1 mL polypropylenrør med indvendig gevindhætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075361
Lukningsfarve:
Neutral
Lukketype:
Gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10512511
Brand: Greiner Bio-One 123263
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af højkvalitets polypropylen, som garanterer høj termisk modstand.
  • Indvendigt gevind har silikone pakning
  • Med ID skriveområde og stjernefodsbund
  • Steril
  • Ikke-pyrogen og ikke-giftig
  • Inkluderer 150 hvide hætteindsatser
  • Dia. x Højde: 12,5 x 42 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Oversigt Uden skriveområde
Lukningsfarve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Inkluderer Starfoot Base, ID skriveområde og 150 hvide hætteindsatser
Længde (metrisk) 48 mm
Sterilitet Steril
Lukketype Gevind