Få mere at vide
Greiner Bio-One Cryo.s Konisk bund 1 mL polypropylenrør med indvendig gevindhætte
Artikelnummer. 10512511
Skift visning
Lukningsfarve:
Neutral
Lukketype:
Gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Lukningsfarve Lukketype Pakningsstørrelse
10512511 Neutral Gevind Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10512511 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 123263
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Fremstillet af højkvalitets polypropylen, som garanterer høj termisk modstand.
  • Indvendigt gevind har silikone pakning
  • Med ID skriveområde og stjernefodsbund
  • Steril
  • Ikke-pyrogen og ikke-giftig
  • Inkluderer 150 hvide hætteindsatser
  • Dia. x Højde: 12,5 x 42 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Uden skriveområde
Lukningsfarve Neutral
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Trådstil Indvendig
Inkluderer Starfoot Base, ID skriveområde og 150 hvide hætteindsatser
Længde (metrisk) 48 mm
Sterilitet Steril
Uddannet Yes
Lukketype Gevind
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring