Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Protection™ Sikkerhedssæt
Beskrivelse
- Beskytter mod ultrakolde temperaturer ned til -196 °C
- Topmoderne materialer og flerlagskonstruktion
- Maksimal termisk beskyttelse
- Maksimal fleksibilitet og fingerfærdighed
- Termisk indvendig forbindelse leder fugt væk og bevarer komforten ved længere tids brug
- CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
- Let, slagfast ansigtsskærm - visiret bevarer optisk klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Inkluderer | Vandtæt Cryo-Gloves™ Mid-Arm (MA) størrelse L, Cryo-Apron™ 42 tommer længde med justerbar, hurtigudløsende hals- og taljestropper, Cryo-Protection™ Ansigtsskærm med skraldehoved gear, stift og låsesystem og drejeligt visir |
| Til brug med (applikation) | Udlevering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker, alle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk (ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker) |
| Certificeringer/compliance | CE kategori III, EN 511, EN 388, EN 420 |