Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Protection™ Ansigtsskærm
Artikelnummer. 15801787
Skift visning
Ansigtsskærm; Farve: Klar
Artikelnummer.
15801787 Ansigtsskærm; Farve: Klar
1 options
Artikelnummer. 15801787 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. FSH1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.39 DKK
    787.31 DKK / 1 par
    Spare 61.08 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt polycarbonat Cryo-Protection™ Face Shield er formet til at omfavne dit bryst og ansigt og drejer op og ud af vejen, når det ikke er i brug. Det polstrede hovedgear har et skraldebånd og stift-og-lås-system for en 2-vejs justerbar pasform.
  • Sprøjtestøbt polycarbonat skjold
  • Krammer dit bryst og siderne af dit ansigt
  • Drejer op, væk fra dit ansigt, når den ikke er i brug
  • Skraldebånd og stift-og-lås-systemer giver en 2-vejs
  • Justerbar pasform
  • Letvægtsdesign
  • CE kat. II
  • Slagfast efter at være blevet sprøjtet med flydende kryogener
  • Bevarer optisk klarhed
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Linsetype Stænkbeskyttelse
Linsebelægning Slagfast
Farve Klar
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori II, opfylder ANSI Z87.1
Til brug med (applikation) Håndtering af kryogene væsker
Ramme farve Sort
Linse materiale Polycarbonat
Rammetype Polstret hovedbeklædning med skraldebånd