Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Sæt
Artikelnummer. p-4530563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Flerfarvet
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15289134
Brand: Thermo Scientific™ 4000221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk kryogene hætteglas til -°200 C (-°328 F) med Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Sæt. Blækket er hurtigttørrende, ikke-udtværende og permanent.
Mærk kryogene hætteglas til -°200 C (-°328 F) med Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Sæt. Blækket er hurtigttørrende, ikke-udtværende og permanent.
  • Flerfarvet sæt inkluderer fire pene med fine spidser i sort, blå, grøn og rød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cryo Marker Pen Set
Temperaturområde -200 °C, -328 °F
Farve Flerfarvet
Til brug med (udstyr) kryoglas og æsker
Holder Hætteglas