Beskrivelse
Mærk kryogene hætteglas til -°200 C (-°328 F) med Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Sæt. Blækket er hurtigttørrende, ikke-udtværende og permanent.
- Flerfarvet sæt inkluderer fire pene med fine spidser i sort, blå, grøn og rød
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cryo Marker Pen-sæt |
| Temperaturområde | -200 °C, -328 °F |
| Farve | Flerfarvet |
| Til brug med (udstyr) | kryoglas og æsker |
| Holder | Hætteglas |