Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Pink vandtætte albuelængde kryogene handsker
Artikelnummer. p-7219193
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30245499 Medium
30245501 Større
30245500 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Artikelnummer. 30245499 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. PEBMWP
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
En tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk. Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
  • Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
  • Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
  • Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
  • Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 511
Oversigt Albue Længde
Farve Pink (Pink)
Hånd Bestemt
Materiale Stof
Produkttype Vandtætte kryogene handsker
Størrelse Medium
EN388 Standard Ja
Til brug med (applikation) Dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker og åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker/stænk
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelsk) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Længde (engelsk) 17,3 til 19,8 tommer.
Længde (metrisk) 44 til 50 cm