Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - Mellemarmslængde
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
- Giver beskyttelse mod stænk
- Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Oversigt | Midtarmslængde |
| Farve | Blå |
| Hånd | Bestemt |
| Størrelse | X-Large |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af prøver fra ultralav temperatur og kryogen opbevaring |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |