Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - Mellemarmslængde
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
- Giver beskyttelse mod stænk
- Behagelig, let, åndbar
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Oversigt | Midtarmslængde |
| Farve | Blå |
| Hånd | Bestemt |
| Størrelse | Større |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af prøver fra ultralav temperatur og kryogen opbevaring |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.