Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - albuelængde
Artikelnummer. 15499509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15499509 Større 1 par
15323204 Medium 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499509 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3074.12 DKK
    2812.78 DKK / 1 par
    Spare 261.34 DKK
    8% Slukket
På lager
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
  • Giver beskyttelse mod stænk
  • Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Albue Længde
Farve Blå
Hånd Bestemt
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Håndtering af prøver fra ultralav temperatur og kryogen opbevaring
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm