Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå vandtætte kryogene handsker mellem armen
Artikelnummer. p-7219189
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16092222 Lille 1 par
11726419 Medium -
10146284 Større 1 par
15210126 X-Large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Artikelnummer. 16092222 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. MASWP
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
En tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk. Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
  • Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
  • Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
  • Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
  • Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 511
Oversigt Midtarmslængde
Farve Blå
Hånd Bestemt
Produkttype Vandtætte kryogene handsker
Størrelse Lille
EN388 Standard Ja
Til brug med (applikation) Dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker og åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker/stænk
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelsk) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Længde (engelsk) 13,3 til 15,3 tommer.
Længde (metrisk) 33,5 til 39,5 cm