Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå skulderlængde kryogene handsker
Artikelnummer. p-7219190
Størrelse:
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Artikelnummer. 11766419
Brand: Tempshield™ SHL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
  • Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
  • Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
  • Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 511
Oversigt Skulderlængde
Farve Blå
Hånd Bestemt
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Større
EN388 Standard Ja
Til brug med (applikation) Håndtering af tøris, frysere med lav/ultra-lav temperatur og lukkede kryogene systemer
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelsk) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Længde (engelsk) 24,5 til 27,3 tommer.
Længde (metrisk) 62 til 69,5 cm