Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå skulderlængde kryogene handsker
Størrelse:
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
- Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
- Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
- Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
- Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
- Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Oversigt | Skulderlængde |
| Farve | Blå |
| Hånd | Bestemt |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | X-Large |
| EN388 Standard | Ja |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af tøris, frysere med lav/ultra-lav temperatur og lukkede kryogene systemer |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperatur (engelsk) Min | -320 °F |
| Vis mere |