Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå mellemarmslængde kryogene handsker
Artikelnummer. 11803801
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11803801 Medium 1 par
11813801 Større 1 par
16002232 X-Large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Artikelnummer. 11803801 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. MAM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1081.87 DKK / 1 par
    Spare 48.13 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
  • Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
  • Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
  • Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 511
Oversigt Midtarmslængde
Farve Blå
Hånd Bestemt
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Medium
EN388 Standard Ja
Til brug med (applikation) Håndtering af tøris, frysere med lav/ultra-lav temperatur og lukkede kryogene systemer
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelsk) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Længde (engelsk) 13,3 til 15,5 tommer.
Længde (metrisk) 33,5 til 39,5 cm