Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blå albuelængde kryogene handsker
Artikelnummer. 11883811
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11883811 Større 1 par
15878542 Lille 1 par
11390530 Medium 1 par
16082222 X-Large 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Artikelnummer. 11883811 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. EBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1346.44 DKK / 1 par
    Spare 58.56 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Må ikke nedsænkes i flydende nitrogen, til brug i nærheden af åben ild eller i farlige områder, hvor der kan opstå antændelse.
Avancerede materialer og flerlagskonstruktion giver kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F).
  • Kryogen beskyttelse til ultrakolde applikationer ned til -196 C (-°320 °F)
  • Avancerede materialer og flerlagskonstruktion muliggør et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk fra hænderne for at opretholde komforten i længere perioder med slid
  • Ideel til applikationer, hvor funktion er vigtig, og sikkerhed er kritisk
  • Ikke beregnet til nedsænkning i flydende nitrogen eller andre kryogene væsker
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 511
Oversigt Albue Længde
Farve Blå
Hånd Bestemt
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Større
EN388 Standard Ja
Til brug med (applikation) Håndtering af tøris, frysere med lav/ultra-lav temperatur og lukkede kryogene systemer
Serie Cryo-Gloves™
Temperatur (engelsk) Min -320 °F
Temperatur (metrisk) Min. -196 °C
Længde (engelsk) 17,3 til 19,8 tommer.
Længde (metrisk) 44 til 50 cm