Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16052252
Skift visning
Stil:
Mid-Arm
Skulder
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil unitSize
16052252 Skulder 1 par
11863881 Mid-Arm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16052252 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. SHS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    1847.37 DKK / 1 par
    Spare 622.63 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
State of the art materialer og flerlagskonstruktion af Cryo-Gloves™ giver maksimal termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, som er afgørende for funktion og sikkerhed. Højtydende, termisk indvendig foring leder fugt væk og bevarer komforten over længere perioder.
  • Giver beskyttelse i ultrakolde miljøer ned til -196 °C
  • Maksimal termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • Indvendig foring leder fugt væk for ekstra komfort under længere tids brug
  • CE kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori II, EN 511, EN 388, EN 420
Farve Blå
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Lille
Stil Skulder
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af tøris, frysere med lav og ultralav temperatur, lukkede kryogene systemer