Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Beskrivelse
- Giver beskyttelse i ultrakolde miljøer ned til -196 °C
- Maksimal termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
- Indvendig foring leder fugt væk for ekstra komfort under længere tids brug
- CE kat. II, EN 511, EN 388, EN 420
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE kategori II, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | Lille |
| Stil | Midtarm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af tøris, frysere med lav og ultralav temperatur, lukkede kryogene systemer |