Få mere at vide
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16092262
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maks:
-196 °C
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maks Pakningsstørrelse
16092262 -196 °C 1 par
1 options
Artikelnummer. 16092262 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. WRXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1048.59 DKK / 1 par
    Spare 356.41 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Cryo-Gloves™ giver overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med ultrakolde applikationer. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
  • Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Højtydende, termisk foring leder fugt væk
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farve Blå
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse X-Large
Stil Håndled
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C
Til brug med (applikation) Dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk
Serie Tempshield™ Cyro-beskyttelse™