Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo-handsker - mellemarmslængde
Artikelnummer. 12682715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12682715 Større 1 par
1 options
Artikelnummer. 12682715 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3237.25 DKK
    2962.00 DKK / 1 par
    Spare 275.25 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Håndter prøver fra ultra-lav og kryogen opbevaring med disse kryohandsker, som tilbyder et højt niveau af termisk beskyttelse.
  • Komfortabel, let og åndbar beskyttelse
  • Sideudløserspænder for hurtig tænd/sluk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Midtarmslængde
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Håndtering af prøver fra ultra-lav og kryogen opbevaring
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.56 cm