Få mere at vide
Ratiolab™ Kryo kasser
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
64
81
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandigt pap
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Pap |
| Form | Rektangulær |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 64 |
| Inkluderer | Afdelere |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Vis mere |