Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryoboks, pap, blå
Shop alle Fisherbrand produkter
:
Mål (L x B x H): 136 x 136 x 75 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Låg |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (udstyr) | Mekanisk køleskab |
| Mængde | 10/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Længde (metrisk) | 136 mm |
| Bredde (metrisk) | 136 mm |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Vis mere |