Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo forklæder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Beskyt dit tøj med Thermo Scientific™ Kryoforklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser.
- Lille: 36″ (91,4 cm)
- Middel: 42″ (106,7 cm)
- Stor: 48″ (121,9 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kryogent forklæde |
| Størrelse | Lille |
| Farve | Blå |
| Bredde (engelsk) | 36 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 91.4 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Cryo forklæder >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion