Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo-forklæder
Artikelnummer. 16449019 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16449019 Lille -
11766287 Medium Hver
15425764 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449019 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4890.00 DKK
    4581.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 308.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Beskyt dit tøj med slidhæmmende, vandtætte materialer, der er lette for komfort og bevægelsesfrihed. Kryo-forklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser.
Beskyt dit tøj med slidhæmmende, vandtætte materialer, der er lette for komfort og bevægelsesfrihed. Justerbare stropper ved hals og talje for at sikre en korrekt pasform. Quick release-spænder ved hals og talje for hurtig tænd/af-funktion. Kryo-forklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
  • Lille: 36″ (91,4 cm)
  • Mellem: 42″ (106,7 cm)
  • Stor: 48″ (121,9 cm)
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kryogent forklæde
Størrelse Lille
Farve Blå
Certificeringer/compliance CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Bredde (engelsk) 36 tommer.
Bredde (metrisk) 91.4 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688