Beskrivelse
Beskyt dit tøj med slidhæmmende, vandtætte materialer, der er lette for komfort og bevægelsesfrihed. Justerbare stropper ved hals og talje for at sikre en korrekt pasform. Quick release-spænder ved hals og talje for hurtig tænd/af-funktion. Kryo-forklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
- Lille: 36″ (91,4 cm)
- Mellem: 42″ (106,7 cm)
- Stor: 48″ (121,9 cm)
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kryogent forklæde |
| Størrelse | Større |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688 |
| Bredde (engelsk) | 48 tommer |
| Bredde (metrisk) | 121.9 cm |
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688