Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo forklæder
Artikelnummer. 11766287 Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 11766287
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 189452
Only null left
Add to basket
Add to basket
Beskyt dit tøj med Thermo Scientific™ Kryoforklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser.
Beskyt dit tøj med Thermo Scientific™ Kryoforklæder, fås i små, mellemstore og store størrelser.
  • Lille: 36″ (91,4 cm)
  • Middel: 42″ (106,7 cm)
  • Stor: 48″ (121,9 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Kryogent forklæde
Størrelse Medium
Farve Blå
Bredde (engelsk) 42 tommer.
Bredde (metrisk) 106.7 cm