Få mere at vide
Tempshield™ Cry-Industrial™ Forklæde
Artikelnummer. 16062222
Skift visning
Længde (metrisk):
106.7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16062222 106.7 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 16062222 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. CIA 42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1546.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 523.40 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Lavet af topmoderne vandtætte materialer, der er lette for komfort og nem bevægelse Cryo-Industrial™ forklæder beskytter mod stænk og kuldekontakt i industrielle omgivelser.
  • Slidbestandig
  • Beskyt mod ultrakolde temperaturer ned til -196 °C
  • Vandtæt og let for komfort og nem bevægelse
  • Flere længder tilgængelige for maksimal sikkerhed
  • Justerbare stropper i nakke og talje hjælper med at sikre en korrekt pasform
  • Quick release spænder
  • CE kat. III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Tekniske data
Farve Blå
Hals stil Halsrem
Modstand Slidstyrke
Inkluderer Justerbare nakke- og taljestropper med Quick Release-spænder
Til brug med (applikation) Dispensering/overførsel af kryogene væsker, håndtering af kryogene prøver til eller fjernelse fra lagerbeholdere
Certificeringer/compliance CE Kategori III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Længde (metrisk) 106.7 cm