Få mere at vide
Welch™ CRVpro™ Direkte drevet roterende vingevakuumpumpe
Artikelnummer. 16248250 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Model-:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Luftfortrængning:
10,7 CFM, 305 l/min.
15,3 CFM, 436 l/min.
18,4 CFM, 551 l/min.
2,8 CFM, 78 l/min.
3,5 CFM, 100 l/min.
4,7 CFM, 133 l/min.
Dimensioner (L x B x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 tommer.
22,4 x 8,1 x 11,4 tommer.
Vægt (engelsk):
46,3 pund
48,5 pund
49,6 pund
81,6 pund
84,9 pund
87 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16248250
Brand: Welch™ 324200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den robuste vakuumpumpe CRVpro hører til den nye højtydende to-trins roterende vingepumper generation af Welch .
  • Welch Gardner Denver CRVpro To-trins roterende lamelvakuumpumpe
  • Den robuste vakuumpumpe CRVpro hører til den nye højtydende to-trins roterende vingepumper generation af Welch .
  • Pumpen imponerer med sin lange levetid, absolutte pålidelighed og lave vedligeholdelseskrav.
  • Dette er blevet aktiveret takket være 3 store innovationer:
    • Dens lave driftstemperatur, som bremser potentielle korrosionsprocesser og reducerer olieforbruget.
    • Dets store oliereservoir sikrer en lav kemisk koncentration, hvilket bidrager til at forlænge olieudskiftningsintervallerne.
    • Dens specielle indvendige belægning øger pumpens kemikalieresistens.
  • Leveringsomfang: Pumpe med motor, 3 ledninger (EU/UK/US), 2 liter olie, centreringsring med smudsfang, centreringsring, 2 klemringe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Pumpe med motor, 3 ledninger (EU/UK/US), 2 l olie, centreringsring med smudsfælde, centreringsring, 2 klemringe
Motorhastighed 1450 rpm
Certificeringer/compliance cUL og CE
Dimensioner (L x B x H) 22,4 x 8,1 x 11,4 tommer.
Model- CRVpro 24
Vægt (engelsk) 84,9 pund
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Roterende vingevakuumpumpe
Luftfortrængning 15,3 CFM, 436 l/min.
Oliekapacitet 2200 mL
Maksimalt tryk 3 x 10 -3 mbar (2 x 10 -3 torr)
Spænding 230 V