Få mere at vide
Welch™ CRVpro™ Direkte drevet roterende vingevakuumpumpe
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Model-:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Luftfortrængning:
10,7 CFM, 305 l/min.
15,3 CFM, 436 l/min.
18,4 CFM, 551 l/min.
2,8 CFM, 78 l/min.
3,5 CFM, 100 l/min.
4,7 CFM, 133 l/min.
Dimensioner (L x B x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 tommer.
22,4 x 8,1 x 11,4 tommer.
Vægt (engelsk):
46,3 pund
48,5 pund
49,6 pund
81,6 pund
84,9 pund
87 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
- Welch Gardner Denver CRVpro To-trins roterende lamelvakuumpumpe
- Den robuste vakuumpumpe CRVpro hører til den nye højtydende to-trins roterende vingepumper generation af Welch .
- Pumpen imponerer med sin lange levetid, absolutte pålidelighed og lave vedligeholdelseskrav.
- Dette er blevet aktiveret takket være 3 store innovationer:
- Dens lave driftstemperatur, som bremser potentielle korrosionsprocesser og reducerer olieforbruget.
- Dets store oliereservoir sikrer en lav kemisk koncentration, hvilket bidrager til at forlænge olieudskiftningsintervallerne.
- Dens specielle indvendige belægning øger pumpens kemikalieresistens.
- Leveringsomfang: Pumpe med motor, 3 ledninger (EU/UK/US), 2 liter olie, centreringsring med smudsfang, centreringsring, 2 klemringe.
Specifikationer
Specifikationer
| Maks. Vakuum | 0,05 torr |
| Hestekræfter | 0.5 hp |
| Inkluderer | Pumpe med motor, 3 ledninger (EU/UK/US), 2 l olie, centreringsring med smudsfælde, centreringsring, 2 klemringe |
| Motorhastighed | 1450 rpm |
| Certificeringer/compliance | cUL og CE |
| Dimensioner (L x B x H) | 18,2 x 6,1 x 9,1 tommer. |
| Model- | CRVpro 8 |
| Vægt (engelsk) | 49,6 pund |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 10 °C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering