Få mere at vide
Ansell Edmont™ Korsfarer Flex™ 42-474 serie kraftige nitrilhandsker
Artikelnummer. 15376855 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15376855
Brand: Ansell Edmont™ 42474080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 F (°200 °C). Ansell Edmont™ Crusader™ Flex Gloves 42-474 Series kan bruges i industrier som food service, og glas og mig
  • Giver høj modstand mod snitsår, mindre skader og slid
  • Forbedrer grebet på tørre og olierede overflader
  • Komfortabel og fleksibel: svedabsorberende ikke-vævet filt inderside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004
Oversigt Konstruktion: Klip og syet
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Grå
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Produkttype Kraftige nitrilhandsker
Størrelse 8
Temperatur (metrisk) Maks 180 °C
Liner materiale Polyester Non-woven polyester Bomuld
Emballagetype 12 par i pose, 6 poser i karton
Modstandsdygtig overfor Snit, mindre skader og slid
Serie 42-445
Længde (metrisk) 343 til 356 mm